Läs mer
PTP-prov för svavelanalys i råoljeanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17043 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | Råolja |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Visa mer |