missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PTP Sample for Sulfur in Isooctane Analysis, VHG™

Produktkod. 17990356
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990356 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17990356 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPTPSISO25

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

PTP Sample for Sulfur in Isooctane Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17043
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 25 ml
Formel vikt 31.972 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.