Läs mer
PTP1B-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16495066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495066 100 mg -
16474098 10 mg 10mg
16450457 50 mg 50mg
16406807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10704
MedChemExpress PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM; 1,2,5-thiadiazolidin-3-one-1,1-dioxide scaffold for derivatives synthesis.
PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PTP1B-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 612530-44-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8N2O3S
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym PTP1B inhibitor
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (179.05 mM)
LEDER O=S(N1C2=CC=CC=C2)(NC(C1)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 212.23
Formel vikt 212.23
Procent renhet 98.84%