Läs mer
Thermo Scientific Chemicals PTP1B-hämmare
Produktkod. 15416439
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416439 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15416439 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64512.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
PTP1B-hämmare används som en PTP1B-hämmare blockerar aktiviteten av proteintyrosinfosfatas 1B, som är en nyckelfaktor i den negativa regleringen av insulin- och leptinsignalvägen. Proteintyrosinfosfatas 1B (PTP1B) har avgörande roller i cellsignalering som är relevant för diabetes, fetma och cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • PTP1B-hämmare blockerar aktiviteten av proteintyrosinfosfatas 1B, som är en nyckelfaktor i den negativa regleringen av insulin- och leptinsignalvägen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) PTP1B-hämmare blockerar aktiviteten av proteintyrosinfosfatas 1B, som är en nyckelfaktor i den negativa regleringen av insulin- och leptinsignalvägen
CAS 765317-72-4
Molekylformel C26H19Br2N3O7S3
Formel vikt 741,45 g/mol
Synonym 3-(3,5-dibrom-4-hydroxibensoyl)-2-etyl-N-[4-(2-tiazolylsulfamoyl)fenyl]bensofuran-6-sulfonamid
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i etanol och DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.