Läs mer
Chemsplash PU Grip Anti-Slip Sole OverShoe
Beskrivning
Chemsplash Grip Overshoe
- 55GSM Typ PB 6B Material
- 70gsm Grå PU Anti-Slip-sula
- Elastisk topp och anklar
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Grip Overshoe med Anti-Slip-sula är gjord av Chemsplash 55gsm Micro Laminate-tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna överdragssko är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9, den har en 70gsm PU Anti-Slip-sula som också är antistatisk. Chemsplash tillbehör är designade för att skydda bäraren från miljön eller vice versa, vilket ger maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | Mikroporöst komposittyg, Proprietärt laminerat non-woven-tyg |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Anti-halk |
| Motstånd | Vätska |
| Produkttyp | Skoöverdrag i kontrollerade miljöer |
| Visa mer |