Kemiska identifierare
| CAS | 3681-99-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H20O9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.38 |
| MDL-nummer | MFCD00063399 |
| InChI-nyckel | HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N |
| Synonym | 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone |
| PubChem CID | 53384442 |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15427929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.03 |
1g |
1201.82 SEK 1079.65 SEK / 1g Save 122.17 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15437929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.06 |
5g |
2692.96 SEK
5g |
Beräknad leverans: 21-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15447929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.09 |
10g |
4651.47 SEK
10g |
Beräknad leverans: 21-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
Kemiska identifierare
| 3681-99-0 | |
| 416.38 | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 53384442 | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| C21H20O9 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
Specifikationer
| Puerarin | |
| C21H20O9 | |
| 64198 | |
| Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
| 416.38 | |
| 416.38 |
| 3681-99-0 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one | |
| 53384442 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : UO5216000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures