Läs mer
Puerarin, MedChemExpress
Produktkod. 16474767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16474767 50 mg -
16448878 10 mg 10mg
16419006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0145
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
MedChemExpress Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Puerarin
CAS 3681-99-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20O9
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=C([C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C(O)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 416.38
Formel vikt 416.38
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation