Läs mer
Buerkle™ Puerckhauer jordprovtagare
Produktkod. 10618898 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
81 cm
117,5 cm
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) yttre topp:
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Ytterbotten Diameter (metrisk) yttre topp Förpackningsstorlek
10618898 81 cm 20 mm 20 mm Varje
11892303 117,5 cm 25 mm 28 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10618898 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53505012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 SEK
    4998.44 SEK / Paket med 1
    Save 341.56 SEK
    6% Av
I lager
Buerkle™ Puerckhauer jordprovtagare för tunga och steniga jordar.
Mycket robust Puerckhauer-provtagare för tunga och steniga jordar. Modell 5350-5018 har en koniskt avsmalnande 60 cm spets som gör det mycket lättare att ta ut den indrivna provtagaren. Idealisk för N-min provtagning 0–90 cm.
  • Djupgradering 10 cm indelningar
  • Fästbart handtag, med halkfria plastgrepp
  • Förstärkt slaghuvud
  • Stål, rostfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Puerckhauer jordprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Inkluderar Fästbart handtag, med halkfria plasthandtag
Typ av handtag T-form
Graderad Ja
För användning med (applikation) För tunga och steniga jordar, 0 till 90 cm N-Min provtagning
Vikt (metrisk) 2400 g
Diameter (engelska) 0.51 in.
Diameter (engelska) Öppning 23.62 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.79 in.
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) öppning 600 mm
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Diameter (metrisk) Ytterbotten 20 mm
Diameter (metrisk) yttre topp 20 mm
Längd (engelska) 31.89 in.
Längd (metrisk) 81 cm