Läs mer
Buerkle™ Puerckhauer jordprovtagare
Produktkod. p-8002509
Längd (metrisk):
81 cm
117,5 cm
Diameter (metrisk) Ytterbotten:
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) yttre topp:
20 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10618898
Brand: Buerkle™ 53505012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Puerckhauer jordprovtagare för tunga och steniga jordar.
Mycket robust Puerckhauer-provtagare för tunga och steniga jordar. Modell 5350-5018 har en koniskt avsmalnande 60 cm spets som gör det mycket lättare att ta ut den indrivna provtagaren. Idealisk för N-min provtagning 0–90 cm.
  • Djupgradering 10 cm indelningar
  • Fästbart handtag, med halkfria plastgrepp
  • Förstärkt slaghuvud
  • Stål, rostfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Puerckhauer jordprovtagare
Material Rostfritt stål
Inkluderar Fästbart handtag, med halkfria plasthandtag
Typ av handtag T-form
Graderad Ja
För användning med (applikation) För tunga och steniga jordar, 0 till 90 cm N-Min provtagning
Vikt (metrisk) 2400 g
Diameter (metrisk) Ytterbotten 20 mm
Diameter (metrisk) yttre topp 20 mm
Längd (metrisk) 81 cm