Läs mer
Pulcherriminic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pulcherriminic Acid |
| CAS | 957-86-8 |
| Molekylformel | C12 H20 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Pulcherriminic Acid, 2,5-Pyrazinediol','3,6-bis(2-methylpropyl)-','1,4-dioxide (9CI','ACI), 2,5-Pyrazinediol','3,6-diisobutyl-','1,4-dioxide (7CI','8CI), Pulcherriminic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O4/c1-7(2)5-9-11(15)14(18)10(6-8(3)4)12(16)13(9)17/h7-8,15-16H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1c(O)[n+]([O-])c(CC(C)C)c(O)[n+]1[O-] |
| IUPAC-namn | 3,6-bis(2-methylpropyl)-1,4-dioxidopyrazine-1,4-diium-2,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.298 |
| Formel vikt | 256.142 |