Läs mer
MedChemExpress Pulchinenoside C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 1221.38 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 129741-57-7 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Anemoside B4 |
| Kvantitet | 5 mg |