Läs mer
MedChemExpress Pulchinenoside C
Produktkod. 16418898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16418898 10 mg
1 options
Produktkod. 16418898 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0205
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
MedChemExpress Pulchinenoside C (Anemoside B4) is Pulsatilla koreana Nakai that have many numerous biological effects in vitro, including enhancing hypoglycemic, anti-tumor, neuroprotective and anti-angiogenic activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 1221.38 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 129741-57-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Anemoside B4