Allmän beskrivning
•Pulegone är en p-mentanmonoterpenoid och ett känt cancerframkallande ämne
• Pulegone har en mintig lukt och smak vid vissa koncentrationer
Ansökningar
• Pulegone kan vara användbar som en naturlig insekticid
• Lämplig för cellodling och in vivo-forskning om toxicitet, cellulärt redoxtillstånd och genmutation
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pulegone |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 0.9310g/mL, 0.931 |
| Kokpunkt | 97 °C (12,0 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 90% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Brytningsindex | 1,4850 till 1,488 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 07, 81 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.