Läs mer
Pullulan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437392 1 g 1g
11447392 5 g 5g
11457392 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215394401
Framställs av stärkelse genom att odla en svart jäst. Pullulan, MP Biomedicals är en ätbar plast med utmärkt vidhäftningsförmåga och filmformbarhet. Det är en naturlig neutral polysackarfied som används i studier som bedömer benvävnadsteknik och undersöker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9057-02-7
Molekylformel (C18H30O15)AHO
InChI-nyckel GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
Synonym Pullulan from Aureobasidium pullulans
PubChem CID 131636581
IUPAC-namn (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3-yl]oxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(metoximetyl4,5an)
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Spezifikation
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Dissolves easily in cold and hot water (50mg/mL; 1/20: Clear).
Formel vikt 200,000 (Lit.)
Fysisk form Pulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.