Läs mer
Pullulan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457392 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457392 25 g 25g
11437392 1 g 1g
11447392 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457392 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215394425
Framställs av stärkelse genom att odla en svart jäst. Pullulan, MP Biomedicals är en ätbar plast med utmärkt vidhäftningsförmåga och filmformbarhet. Det är en naturlig neutral polysackarfied som används i studier som bedömer benvävnadsteknik och undersöker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9057-02-7
Molekylformel (C18H30O15)AHO
InChI-nyckel GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
Synonym Pullulan from Aureobasidium pullulans
PubChem CID 131636581
IUPAC-namn (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3-yl]oxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(metoximetyl4,5an)
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Specifications
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Dissolves easily in cold and hot water (50mg/mL; 1/20: Clear).
Formel vikt 200,000 (Lit.)
Fysisk form Pulver