Läs mer
Pullulan
Produktkod. 15448539
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448539 1 g 1g
15458539 5 g 5g
15468539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66961.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9057-02-7
Molekylvikt (g/mol) NaN
Synonym iota-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-2-o-sulfonato-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pullulan
Färg Vitt
Molekylformel (C12H16O15S2)n
MDL-nummer MFCD00151512
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](-*)O3)[C@H](O)[C@@H](O-*)[C@H]1OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxi-6-[[(lR,3R,4R,5S,8S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-hydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[[(lR,3S,4R,5S,8S) roxi-4-sulfonatooxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-8-yl]oxi]-3-sulfonatooxioxan-4-yl]oxi-4-sulfonatooxi-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]okt
PubChem CID 11966245
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.