Läs mer
MedChemExpress Pulsatilla saponin D
Produktkod. 16411528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16411528 5 mg
1 options
Produktkod. 16411528 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0834
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Pulsatilla saponin D (SB365), isolated from the root of Pulsatilla koreana Nakai, is an anti-tumor agent.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 913.1 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
CAS 68027-15-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.47%
Löslighet DMSO : ≥ 39 mg/mL (42.71 mM)
Synonym SB365∣ Hederacolchiside A
Mål Apoptosis