Läs mer
Fisherbrand™ Pulserande Vortex Mixer
Produktkod. 15716969 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15716969 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15716969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 SEK
    4604.45 SEK / Paket med 1
    Save 1210.55 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Innehåller
Innehåller kopphuvud, 3-tumshuvud med lock och en mikrorörshållare på 1,5 mL till 2 mL som är lätt att ladda. Hållaren har ett inbyggt kopphuvud.
Kraftfull pulserande virvelverkan ger utmärkt cellavbrott för procedurer med glaspärlor.
Kraftfull pulserande virvelverkan ger utmärkt cellavbrott för procedurer med glaspärlor. Pulsing Vortex Mixer är kapabel till fullständig cellavbrott av prover på bara några minuter. Unik pulserande verkan minskar värmeutvecklingen samtidigt som den ger effektivare blandning och störningar. Systemet inkluderar en hållare som är lätt att ladda för 0,5 ml eller 2,0 ml mikrocentrifugrör. Mikrorörshållare har ett inbyggt kopphuvud som gör att mixern kan användas som en standard vortexmixer i touch-läge. Mikroprocessoråterkopplingskontroll bibehåller inställd hastighet för stark, konsekvent blandningsverkan. LED-displayer för både hastighet (rpm) och tid (minuter/sekunder) vilket ger bättre repeterbarhet och noggrannhet. Den visade tiden räknas upp under kontinuerligt läge och räknas ner under tidsinställda körningar.
  • Glaspärlcellsavbrott/homogenisering
  • Kontinuerliga eller peklägen
  • LED-display för hastighet och tid
  • Mikroprocessorkontroller
  • 5 års garanti
Garanti
5 års begränsad garanti på delar och arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2.5 mm
Hastighetsintervall 500 till 2500 rpm
Elektriska krav 120 V, 1,2 A, 135 W
Spänning 230 V
Wattal 135 W
Amperage 0,6 A
Produkttyp Pulserande Vortex Mixer
Pluggtyp USA, EU Plug, UK CH-adaptrar
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 7,97 tum.
Längd (metrisk) 20.2 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderar Innehåller kopphuvud, 3-tumshuvud med lock och en mikrorörshållare på 1,5 mL till 2 mL som är lätt att ladda. Hållaren har ett inbyggt kopphuvud.
Garanti och serviceerbjudande 5 års begränsad garanti på delar och arbete.