Beskrivning
- Automatiserat mekaniskt avbrott under pärlslagning, idealisk för användningsområden för cellysering med hög kapacitet.
- Användningsområden:
- Isolering av nukleinsyror (DNA/RNA), proteiner, enzymer, bakterier och jäster.
- Extraktion av bekämpningsmedel och andra låghaltiga rester från växt- och djurprover.
- Används i modifierade QuEChERS, SweET och andra extraktionsmetoder.
- Särskilt designad för snabbt cellavbrott, lysering och vävnadshomogenisering.
- Designad för kraftig skakning upp och ned för snabb och effektiv provberedning (vanligtvis inom 2 minuter) från titerplattor med djupa brunnar, flasksatser och centrifugrör.
- Programmerbar pekskärmskontrollpanel för körtid, hastighet, cykler och paustid.
- Upp till 500 protokoll kan sparas för återkallning.
- Justerbar klämma med en frigöringsknapp som gör det möjligt för användare att fästa flaskor eller titerplattor av olika storlekar.
- Säkerhetsspärr och pneumatisk cylinder stabiliserar locket för säker användning.
- Horisontell klämbelastning förhindrar provspill och eliminerar korskontaminering.
- Enkel att installera och ladda - ladda bara in prover i klämman, ställ in hastighet och tid och tryck på startknappen för snabb och konsekvent provberedning.
- Valfria Kryo-Tech™-tillbehör möjliggör kryogen malning och bevarar temperaturkänsliga prover för RNA- och proteinextraktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Mått (L x B x H) | 57,2 x 35,6 x 71,1 cm |
| Slipningstid | Max: 20 min. |
| Hertz | 50 Hz |
| Hästkraft | 1/3 hk motor |
| Inkluderar | Universalklämma och kapslingsbricka för användning med flerbrunnsplattor |
| Pluggtyp | 2-polig jordad kontakt |
| Spänning | 230 V |
| Vikt (metrisk) | 45.5 kg |