Läs mer
Chemsplash SumoGrip Orange Nitrile Engångshandskar, Style 4070
Product Code. 30058469
Change view
Click to view available options
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek
30058469 X-large
30058201 Intermediär
30058152 Betydande
30058441 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30058469 Supplier Chemsplash Supplier No. 4070.450.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.03 SEK
    778.15 SEK / Paket med 1000
    Save 139.88 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Engångshandskar med diamantgrepp som ger säkert grepp i oljiga förhållanden. Nitrilmaterial är också lämpligt för skydd mot kemiska stänk och har elastiska egenskaper som möjliggör enkel användning och passform.
  • Premium Comfort nitrilhandske
  • Suma Grepp om handflata och rygg
  • Kemikalieresistent mot EN374 Typ B
  • Ambidextrous
  • Rullad manschett och latexfri
  • PFAS-fri
  • Pekskärmskompatibel
  • Tjocklek: 9,8 mil, Vikt: 8,0 g
  • AQL: 1,5
  • CE och UKCA godkända
  • Har ett diamantgreppmönster för säkert grepp i oljiga förhållanden.
  • Erbjuder skydd mot kemiska stänk och är designad med elastiska egenskaper för en tajt och bekväm passform.
  • Lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
  • Innehåller inte PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Typ B, EN ISO: 374-5:2016
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell
Färg Orange
Finger Thickness (English) 9,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.25 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 9,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Produkttyp Engångshandskar
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 9,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Rullad
Foder Ofodrad