Läs mer
Pumaprazole, MedChemExpress
Produktkod. 16487708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487708 10 mg
16411789 1 mg
16400178 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16487708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19223
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N4O2
Kvantitet 10 mg
Synonym BY-841
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.4
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation