Description
- Syralösliga ämnen: max. 6,0 %
- Järn (Fe): klarar testet
- Vattenlösliga ämnen: max. 0,20 %
Specifications
Specifications
| Förpackning | Glasflaska för fasta ämnen |
| Kvantitet | 1 kg |
| CAS | 1332-09-8 |
| Smältpunkt | >500 °C |
| Molekylformel | Al2O5Si |
| MDL-nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733 |
| InChI-nyckel | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O |
| IUPAC-namn | oxo[(oxoalumanyl)oxy]aluman; silanedion |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.04 |