Läs mer
Pimpsten, granulerad, 4 till 6 mm, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15665730 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15665730 1 kg Poly flaska 1kg
15675730 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15665730 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 517531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Granulär, 4-6 mm
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1332-09-8
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxi-10,13,16-trimetyl-3-oxo-17-propanoyloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydroencyklopentaetyl]-2-1-oxo-cyklopenta]-2 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoat
LEDER O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pumice stone
Förpackning Poly flaska
Odör Odorless
Färg Grå
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport