Läs mer
Pimpsten, granulerad (ca 1-5 mm), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10045293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10045293
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1332-09-8 | C28H37FO7 | 509.626 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1332-09-8
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxi-10,13,16-trimetyl-3-oxo-17-propanoyloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydroencyklopentaetyl]-2-1-oxo-cyklopenta]-2 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoat
LEDER O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pumice stone
Fysisk form Granular Stones
Förpackning Plastflaska
Färg Brun/Grå
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.