Läs mer
Pumice Stone, Technical, Granular, 7-9mm, Fisher Chemical
Produktkod. 10676842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10676842 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10676842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7800/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fysisk form Solid
Förpackning Plastic Powder Jar
Färg Gray
Kvantitet 500 g
CAS 1332-09-8
Molekylformel Al2O5Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC-namn oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molekylvikt (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482