Läs mer
Pumice Stone, Technical, Powder, 240 Mesh, Fisher Chemical
Produktkod. 10294580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10294580 3 kg 3kg
1 options
Produktkod. 10294580 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7760/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fysisk form Solid
Förpackning Plastic Powder Jar
Färg Gray
Kvantitet 3 kg
CAS 1332-09-8
Molekylformel Al2O5Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
IUPAC-namn oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
Molekylvikt (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482