Läs mer
Pumosetrag Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16493666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493666 25 mg -
16473787 50 mg 50mg
16457838 10 mg -
16417666 100 mg 100mg
16400308 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19650
MedChemExpress Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733; DDP-733) is an orally available 5-HT3 partial agonist developed for the treatment of irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease.
Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pumosetrag Hydrochloride
CAS 194093-42-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18ClN3O2S
Kvantitet 25 mg
Synonym MKC-733 DDP-733
Löslighetsinformation DMSO : 12 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.94 mg/mL (8.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 339.84
Formel vikt 339.84
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism