Beskrivning
- Patroner snäpper in och ut för snabba slangbyten —utan att pumphuvudet behöver tas bort från frekvensomriktaren
- Förbättrad hållardesign håller slangen säkert på plats
- Flödeshastighet 0,0008 till 350 ml/min med L/S —slangflödet beror på drivenhetens varvtal, patron och slangstorlek
- Accepterar upp till 2 stora patroner
- Kräver drivningar med minst 1 ⁄10 hk och max 250 rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 100 x 111 x 102 mm |
| Flödeshastighet | 350 ml/min (max.) |
| Material | Polysulfon |
| Antal kanaler | 2 Stora |
| Antal rullar | 6 |
| Total höjd (metrisk) | 102 mm |
| Total längd (metrisk) | 100 mm |
| Total bredd (metrisk) | 111 mm |