Description
- NS 29/32
- Monteringslängd 185 mm
- Munstyckets ytterdiameter 7 mm
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Längd (metrisk) | 185 mm |
| För användning med (utrustning) | Reservoarflaska av glas, kompakt automatisk byrett |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Typ | Pumphuvud |