Läs mer
Masterflex™ L/S™ Standard pumphuvud för högpresterande precisionsslangar L/S™ 35, Polykarbonathus, SS-rotor
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång från samma sidoslang —perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
- Stapla upp till fyra huvuden beroende på drivrekommendationer
- Rotorn är konstruerad av rostfritt stål (SS) för ökad hållbarhet
- Lämplig att använda med L/S™ 35 Högpresterande precisionspumpslangar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard pumphuvud för L/S 35-rör, PC-hus/SS-rotor. |
| Flödeshastighet | 2300 ml/min. |
| Material | Polykarbonat |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Total höjd (engelska) | 3 tum |
| Total höjd (metrisk) | 77 mm |
| Total längd (engelska) | 2,5 tum |
| Total längd (metrisk) | 64 mm |
| Visa mer |