Läs mer
Buerkle™ Pump-it™ Behållarpump
Produktkod. 10762521
Change view
Flödeshastighet:
8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10762521 8 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10762521 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 52011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    1626.90 SEK / Paket med 1
    Save 698.10 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa tryck med en handpump som tvingar ut vätska ur behållaren med Pump-it™ Kapselpump. Pumpen är designad för att snabbt och rent tömma behållare och små fat upp till 60L kapacitet.
  • Vätskekontaktande delar av PP, PE och FKM
  • 100 cm Nedsänkningsdjup
  • Pumpgängor lämpliga för behållargängor 64 mm diameter (BSI)
  • Exakt dosering, inget dropp
  • Behållaren helt tömd på grund av nedsänkningsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden för svaga syror, alkalier och petrokemikalier
Flödeshastighet 8 l/min.
Djup (metriskt) 100 cm
Pumpslangens längd 100 cm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Material FKM, polypropen
Produkttyp Behållarpump
För användning med (utrustning) Kanister, liten fat upp till 60 L