Läs mer
Buerkle™ Pumpstation för AccuOne/EnergyOne Pump
Handla allt Bürkle Produkter
Djup (metriskt):
Nedsänkningsdjup: 50 cm
Nedsänkningsdjup: 70 cm
Nedsänkningsdjup: 100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Endast tillbehör till pumpstation
- Finns för tre olika dränkbara längder
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | Nedsänkningsdjup: 70 cm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Pumpstation |
| Användningsområden | För dispensering av syror och baser |
| För användning med | AccuOne/EnergyOne Pump |