Läs mer
Buerkle™ Pumpstation för AccuOne/EnergyOne Pump
Produktkod. 11941581 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Djup (metriskt):
Nedsänkningsdjup: 50 cm
Nedsänkningsdjup: 70 cm
Nedsänkningsdjup: 100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) unitSize
11941581 Nedsänkningsdjup: 100 cm Varje
11991591 Nedsänkningsdjup: 50 cm Varje
11901601 Nedsänkningsdjup: 70 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11941581 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 59003100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att underlätta överföring av små mängder vattenhaltiga media upp till 300 mPas från behållare, fat och smalhalsade behållare från 32 mm öppningsdiameter.
  • Endast tillbehör till pumpstation
  • Finns för tre olika dränkbara längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (metriskt) Nedsänkningsdjup: 100 cm
Antal per förpackning 1 st.
Typ Pumpstation
Användningsområden För dispensering av syror och baser
För användning med AccuOne/EnergyOne Pump