Beskrivning
- Endast tillbehör till pumpstation
- Finns för tre olika dränkbara längder
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Användningsområden | Dosering av syror och baser |
| Djup (metriskt) | Nedsänkningsdjup: 50 cm |
| Produkttyp | Pumpstation |
| För användning med (utrustning) | AccuOne/EnergyOne Pump |
| Kvantitet | 1 st. |