Läs mer
Buerkle™ PumpMaster Container Pump
Produktkod. 10693693 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blågrå
Grön
Rött
Användningsområden:
För icke-aggressiva vätskor
För petrokemiska vätskor
För syror och kemiska vätskor
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Användningsområden unitSize
10693693 Rött För icke-aggressiva vätskor Varje
15106705 Grön För syror och kemiska vätskor Varje
10264972 Blågrå För petrokemiska vätskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693693 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 52022000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ PumpMaster Container Pump är idealisk för avtappning, dekantering och tömning av kapslar och fat.
Lämplig för avtappning, dekantering och tömning av kapslar och fat. Handpumpen används för att skapa tryck som tvingar ut vätskan ur behållaren. PumpMaster-behållarpumpen är monterad på behållaren med hjälp av en flexibel propp med variabel och justerbar diameter. Komplett med tre proppar i olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden För icke-aggressiva vätskor
Beskrivning Rött
Flödeshastighet 8 l/min.
Inkluderar 3 proppar i olika storlekar
För användning med Tunna, kanister
Djup (metriskt) 95 cm
Pumpslangens längd 950 mm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Typ Behållarpump
Trummans öppningsdiameter 46,5 till 60 mm
Material Polyeten, polypropen
Färg Rött