Beskrivning
Handpumpen används för att skapa övertryck som tvingar ut vätskan ur behållaren. Avstängningskranen tillåter även utvinning av små mängder vätska. PumpMaster-behållarpumpen är monterad på behållaren med hjälp av en flexibel propp med variabel och justerbar diameter. Inga speciella gängadaptrar krävs. PumpMaster passar alla kommersiella behållaröppningar med en diameter från 46,5 mm till 60 mm. Doppröret har en längd på 95 cm och kan förkortas beroende på behållarens storlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Syror och kemiska vätskor |
| Beskrivning | Grön |
| Flödeshastighet | 8 l/min. |
| Inkluderar | 3 proppar i olika storlekar, FKM packningar |
| Pumpslangens längd | 950 mm |
| Motståndsegenskaper | Kemikalier |
| Trummans öppningsdiameter | 46,5 till 60 mm |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Färg | Grön |
| Produkttyp | Behållarpump |
| Visa mer |