Läs mer
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinahärdad silikonslang
Beskrivning
- Utvecklad för den biofarmaceutiska industrin, Pumpsil är exceptionellt ren slang som erbjuder en ultrasmidig borrning som hjälper till att minimera proteinbindning och säkerställa hög renhet i den färdiga produkten.
- Pumpsil används i stor utsträckning för engångsbiopharm-applikationer, såväl som pH-kontroll och mediamatning vid jäsning, noggrann mätning, överföring och filtrering. Absolut spårbarhet med laseretsat artikelnummer, partinummer och sista användningsdatum. Fullt dokumenterad biokompatibilitet och omfattande valideringspaket.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,31 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (engelska) | 16 ft. |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?