Läs mer
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 30241002
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
30241002 2,4 mm
30241001 6,4 mm
30241003 8,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30241002 Leverantör Watson-Marlow Tubing Leverantörsnummer 913.AJ24.016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pumpsil är platinahärdade silikonslangar som främst används för biofarmaceutiska engångsapplikationer, pH-kontroll och mediamatning vid jäsning.
  • Utvecklad för den biofarmaceutiska industrin, Pumpsil är exceptionellt ren slang som erbjuder en ultrasmidig borrning som hjälper till att minimera proteinbindning och säkerställa hög renhet i den färdiga produkten.
  • Pumpsil används i stor utsträckning för engångsbiopharm-applikationer, såväl som pH-kontroll och mediamatning vid jäsning, noggrann mätning, överföring och filtrering. Absolut spårbarhet med laseretsat artikelnummer, partinummer och sista användningsdatum. Fullt dokumenterad biokompatibilitet och omfattande valideringspaket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,1 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2,4 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (engelska) 16 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Färg Klart
Hårdhet 60 (Shore A)
Flexibilitet Mycket flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Slangar