Läs mer
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 30241003
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
Código de producto. Diameter (metrisk) Inre
30241003 8,0 mm
30241002 2,4 mm
30241001 6,4 mm
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30241003
missing translation for 'mfr': Watson-Marlow Tubing 913.AJ80.016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pumpsil är platinahärdade silikonslangar som främst används för biofarmaceutiska engångsapplikationer, pH-kontroll och mediamatning vid jäsning.
  • Utvecklad för den biofarmaceutiska industrin, Pumpsil är exceptionellt ren slang som erbjuder en ultrasmidig borrning som hjälper till att minimera proteinbindning och säkerställa hög renhet i den färdiga produkten.
  • Pumpsil används i stor utsträckning för engångsbiopharm-applikationer, såväl som pH-kontroll och mediamatning vid jäsning, noggrann mätning, överföring och filtrering. Absolut spårbarhet med laseretsat artikelnummer, partinummer och sista användningsdatum. Fullt dokumenterad biokompatibilitet och omfattande valideringspaket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8,0 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 9.6 mm
Total längd (engelska) 16 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -4 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Färg Klart
Hårdhet 56 (Shore A)
Flexibilitet Mycket flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Slangar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.