Läs mer
JULABO™ PURA™ Vattenbad
BIOPHARMA
Produktkod. 16226601
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,8 till 4,5 l
1,4 till 9,5 l
2 till 14 l
3,4 till 25,5 l
4,8 till 36 l
Modell:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
16226601 2 till 14 l PURA™ 14 -
16206601 0,8 till 4,5 l PURA™ 4 Varje
16216601 1,4 till 9,5 l PURA™ 10 -
16236601 3,4 till 25,5 l PURA™ 22 -
16246601 4,8 till 36 l PURA™ 30 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16226601 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9550514
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
PURA™ vattenbad står för ett enkelt och säkert arbete i laboratoriet. Erbjuder en temperaturstabilitet på± 0,15° C. och ett arbetstemperaturområde på +18° C till 99,9° C som tillåter ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Användarvänlighet
  • Ljusstark display
  • Stänkskyddad huvudströmbrytare
  • Inbyggt torrkörningsskydd
  • Inga störande element i badet
  • Plattform ingår som standard
  • Integrerad timer
  • Halkfria gummifötter
  • Ergonomiska infällda grepp
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 2 till 14 l
Visa LED digital
Värmekapacitet 1.8 kW
Inkluderar Akustisk och optisk larmsignal
Material Rostfritt stål
Modell PURA™ 14
Temperaturnoggrannhet ± 0,15 °C
Temperaturupplösning 0,1°
Längd (metrisk) 35 cm
Längd (metrisk) Interiör 27 cm
Bredd (metrisk) 42 cm
Bredd (metrisk) Interiör 33 cm
Höjd (metrisk) 22 cm
Djup (metrisk) interiör 14 cm
Vikt (metrisk) 8.5 kg