Läs mer
JULABO™ PURA™ Vattenbad
BIOPHARMA
Produktkod. 16236601
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,8 till 4,5 l
1,4 till 9,5 l
2 till 14 l
3,4 till 25,5 l
4,8 till 36 l
Modell:
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
16236601 3,4 till 25,5 l PURA™ 22 -
16206601 0,8 till 4,5 l PURA™ 4 Varje
16216601 1,4 till 9,5 l PURA™ 10 -
16226601 2 till 14 l PURA™ 14 -
16246601 4,8 till 36 l PURA™ 30 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16236601 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9550522
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
PURA™ vattenbad står för ett enkelt och säkert arbete i laboratoriet. Erbjuder en temperaturstabilitet på± 0,15° C. och ett arbetstemperaturområde på +18° C till 99,9° C som tillåter ett brett spektrum av tillämpningar.
  • Användarvänlighet
  • Ljusstark display
  • Stänkskyddad huvudströmbrytare
  • Inbyggt torrkörningsskydd
  • Inga störande element i badet
  • Plattform ingår som standard
  • Integrerad timer
  • Halkfria gummifötter
  • Ergonomiska infällda grepp
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3,4 till 25,5 l
Visa LED digital
Inkluderar Akustisk och optisk larmsignal
Material Rostfritt stål
Modell PURA™ 22
Temperaturnoggrannhet ± 0,15 °C
Temperaturupplösning 0,1°
Längd (metrisk) 35 cm
Längd (metrisk) Interiör 27 cm
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 55 cm
Höjd (metrisk) 26 cm
Vikt (metrisk) 11.5 kg