Läs mer
Rent destillerat vatten, Waternation
Produktkod. 30130304 Handla allt Waternation Medical Division Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30130304 10 x 500 mL
30130307 10 x 100 mL
30130308 6 x 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30130304 Leverantör Waternation Leverantörsnummer MLG3500/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Sterilt rent destillerat vatten som uppfyller kraven i ASTM D1193-06.
  • Färdig att använda
  • Inga kemiska tillsatser
  • Batchspårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse och analys
  • Minska dyra testmisslyckanden på grund av föroreningar
  • Hög prestanda
  • Hög noggrannhet
  • Undertryck vattenbildande bireaktioner
  • Ge konsekvent prestanda över många exempeltyper
MLG-serien, en omfattande svit med fem högkvalitativa rent vatten, i olika storlekar, allt från enkla avjoniserade till molekylärbiologiska kvaliteter, som passar de flesta användningsområden för rent vatten.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
pH 7
Konduktivitet 0.1 to 1 μS/cm
Kvalitet Rent destillerat vatten
Förpackning PET Plastflaska
Analyscertifikat Yes
Kvantitet 10 x 500 mL
För användning med (applikation) Cellkultur