Beskrivning
- Reducerad till max - rent, ultralätt säkerhetsglasögon med innovativt sidoarmskoncept som bara väger 19 gram
- Ramlös linsdesign för ett brett synfält
- X-tended sidoskydd ger extra skydd mot faror
- Flexibla sidoarmar ger den perfekta säkra, tryckfria passformen
- Näsrygg designad för komfort hela dagen
- Robust polykarbonatlins
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
- Metallfri
- Ram transparent / B 166 FT CE
- Objektiv PC klar, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Genomskinlig |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Standard |