Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Pure-Fit SIB PVDF
Diameter (metrisk) Insida:
1/16 till 1/8 tum.
1/8 till 1/4 tum.
1/8 till 3/8 tum.
3/8 till 3/4 tum.
Kvantitet:
25/förpackning
250/förpackning
Description
Pure-Fit™ TC-rörklämmor representerar en ny generation av spännteknik för läkemedelsindustrin. De har en yttre kropp utan vassa kanter, vilket eliminerar risken för hakar, repor eller punkteringar; ett nedtryckt låssystem som är helt inkapslat för att skydda mot otidig eller oönskad utlösning; en sidofrigöringsmekanism som underlättar säker installation och drift med en hand; och ett integrerat borrhål för absolut spärrförmåga.
- Ger fullständigt vätskestopp
- Släta kanter och hörn hjälper till att förhindra punkteringar och bristningar
- Kan installeras på eller över rör eller färdiga monteringar
- Hög hävstångsgrad rymmer slangar med olika durometrar
- Enhandsinstallationsmöjlighet för enkel användning
- Unik topplåsmekanism och sidofrigöring förhindrar oönskade öppningar
- Finns i PVDF eller polypropen
- Fullständigt autoklaverbar och steriliserbar
- Anpassade färger tillgängliga
Användningsområden
- Farmaceutiska processer
- Peristaltiska pumpsatser
- Läkemedelsleverans och upptäckt
- Medicinska system
- Laboratoriefunktioner
- Sammansättningar och slangsatser
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Typ | Slangklämma |
| Material | PVDF |
| Färg | Klart |
| Typ av käke | Standard avsmalnande |
| Diameter (metrisk) Insida | 1/8 till 1/4 tum. |
Product Content Correction
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto