Läs mer
DURAN™ PURE Silikon PTFE-belagd tätning
BIOPHARMA
Produktkod. 16434954 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 45
GLS 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk)
16434954 GL 45
16424954 GL 25
16444954 GLS 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16434954 Leverantör DURAN™ Leverantörsnummer 292482958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.20 SEK
    738.89 SEK / Paket med 10
    Save 77.31 SEK
    9% Av
I lager
Högkvalitativa silikontätningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
  • Högkvalitativa silikontätningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
  • Högkvalitativ, PTFE-belagd silikontätning för användning med DURAN™ PURE Premium Skruvlock, GL 25
  • Förpackad i rent rum
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • Visuell och dimensionell inspektion
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • USP <88> Klass VI material av farmaceutisk kvalitet
Specifikationer
Färg Lätt elfenben, Grå
Beskrivning PTFE-belagd silikontätning
Material Platinahärdad silikon, PTFE
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 45
För användning med (utrustning) GL 45 keps
Diameter (metrisk) 23.5 mm