Läs mer
DURAN™ PURE Silikon PTFE-belagd tätning
BIOPHARMA
Produktkod. p-7182007 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 45
GLS 80
Produktkod. 16424954
Brand: DURAN™ 292481456
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa silikontätningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
  • Högkvalitativa silikontätningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
  • Högkvalitativ, PTFE-belagd silikontätning för användning med DURAN™ PURE Premium Skruvlock, GL 25
  • Förpackad i rent rum
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • Visuell och dimensionell inspektion
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • USP <88> Klass VI material av farmaceutisk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lätt elfenben, Grå
Beskrivning PTFE-belagd silikontätning
Material Platinahärdad silikon, PTFE
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 25
För användning med (utrustning) GL 25 kapsyl
Diameter (metrisk) 23.5 mm