Läs mer
Renvattendensitetsstandard; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, nominella densitetsvärden: 0,9982 g/mL (20 °C), 0,9970 g/mL (25 C), °60 mL, Paragon Scientific™
Produktkod. 15625568
Change view
Kvantitet:
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15625568 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15625568 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DENWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.85 SEK
    1682.54 SEK / 60ml
    Save 73.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 rent vatten Densitetsstandard är designad för verifiering av instrument som används för att mäta densitet. Används vanligtvis för verifiering av digitala densitetsmätare. ISO 17025 / ISO 17034-certifiering under UKAS säkerställer full spårbarhet till nationella standarder.
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Reagensvattnet uppfyller definitionen av typ II i specifikationen ASTM D1193
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 12 månaders hållbarhet
  • Finns som enflaska förpackningar eller trippel pack kit
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 60 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.