Läs mer
Hanna Instruments™ Rent vatten testare
Produktkod. 10685251
Kalibreringspunkter:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10685251
Brand: Hanna Instruments™ HI98308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställningsinfo
For UseWithApplication
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) Â ±2 %
Batteritid 250 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 1.5 V
Kalibrering Manuell
Kalibreringspunkter 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,0 till 99,9 mS/cm
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
För användning med (applikation) Kontrollerar renheten hos destillerat eller avmineraliserat vatten i laboratorie- eller industrimiljöer
Inkluderar 4 x batterier
Modell HI98308
Produkttyp Rent vatten testare
Upplösning (konduktivitet) 0,1uS/cm