Läs mer
Pure Water Viscosity Standard, certifierad till 5° C, 20° C, 25° C& 37° C. UKAS ISO 17025 / ISO 17034 certifierad, 100mL, Paragon Scientific™
Produktkod. 16080510
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16080510 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 16080510 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer VISCWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2962.43 SEK
    2897.72 SEK / 100ml
    Save 64.71 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
För kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen styrs exakt. Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 för temperaturer vid 20° C, 25° C och 37° C.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 för 20° C, 25° C och 37° C
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480 för alla temperaturer
  • För användning med glaskapillärviskometer, automatiska viskositetsmätare och annan viskositetsmätningsutrustning
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 100 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 6 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.