Beskrivning
SuXXeeds essentials-kollektion kombinerar modern design med funktionalitet och komfort för vardagsarbete. Viktiga funktioner i suXXeed-filosofin är ergonomiska designer, högrisärmsinlägg och sportig passform för maximal rörelsefrihet och maximal komfort för bäraren. Tillverkat av 100 % bomull är detta tyg hållbart och lämpligt för industritvätt. I kombination med ergonomiska snitt och förenklad design kan du skapa ett professionellt intryck för dina anställda.
- Krage med repel Pressstift med knappar i rostfritt stål
- Två sidofickor med lapp
- Patch bröstficka OEKO-TEX™ Standard 100-certifierad
- Tillgängliga storlekar: S till 6 XL
- Sportig passform
- Ergonomiska skärningar
- Långt liv
- Hög komfort för bäraren
- Gäller för logistikpersonal, tjänsteleverantörer, byggnadsserviceleverantörer, laboratoriekläder, leasing, industriföretag och detaljhandel
Skötselinstruktioner:
- 60 °C normal tvättcykel
- Klorbaserade eller vätvätebaserade blekmedel är tillåtna
- Kan torktumlars, låg temperatur på 60 °C, med varsam torkningsprocess
- Järn med en maximal sule-temperatur på 150 °C
- Professionell kemtvätt med tetrakloretylen och/eller kolväten, standardprocess
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-Small |
| Kön | Herrar |
| Material | Bomull, polyester |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Pressreglar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | 3 |
| Produkttyp | Allmän kappa |